Learn More
Eppendorf Modelo de centrífuga de alta velocidad CR22N
Código de producto. 31945334 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Al x An x F):
915 x 700 x 760 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Al x An x F) Tamaño de la unidad
31945334 915 x 700 x 760 mm cada uno
1 options
Código de producto. 31945334 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5721220012
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Con altas velocidades de hasta 58.700 x g (rotor R27A) y una capacidad de hasta 6 L por circuito, la centrífuga CR22N es la solución óptima para la cosecha diaria y tareas generales de centrifugación.
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 58.700 x g con rotor de ángulo fijo R27A (22.000 rpm)
  • Capacidad máxima de 6 L con 4 botellas triangulares únicas de 1,5 L
  • Rango de temperatura: -20 a 40 °C
  • Todos los rotores mantienen 4 °C a la velocidad máxima del rotor (excepto R27A)
  • LCD en color de alta resolución de 5,7 in con 2 opciones de idioma diferentes (EN/JPN)
  • Función de gestión de usuarios y documentación
  • El sensor de detección de tapas de rotor impide que los rotores giren sin tapas
  • Detección automática de identificación de rotores y sistema de rotor autobloqueante
  • Función variable de pendiente de desaceleración para proteger muestras sensibles (a 7000 rpm)
  • Rotores vendidos por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 1500 mL
Vel. máx 22,000 rpm
RCF máx. 58,700 x g
Refrigerado Sí
Características Soportes de suelo
Nivel de ruido 64 dBA
Sistema de accionamiento Motor de inducción (inversor)
Garantía 24 meses
Tipo de controlador Pantalla táctil
Dimensiones (Al x An x F) 915 x 700 x 760 mm
Peso neto 260 kg
Memoria para programas 30 programas, con función RCF(g) / g x seg
Rotor Identification Auto-ID instantáneo
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V
Tipo de producto Centrifugadora de alta velocidad
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a +40 °C