Learn More
Cytiva Conjunto de ddNTPs de solución de alta pureza (ddATP, ddCTP, ddTTP)
Código de producto. 10034544 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10034544 4 x 0,5 μm cada uno
1 options
Código de producto. 10034544 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27204501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Soluciones fáciles de usar y que ahorran tiempo para su uso en cualquier aplicación que requiera ddNTPs de alta pureza
  • Cada lote de DdNTP se ha probado funcionalmente para cumplir o superar los criterios de secuenciación de alta calidad con ADN polimerasa Thermo Sequenase™
  • Alta pureza: >98% de trifosfato
  • En un práctico juego que contiene ddATP, ddCTP, ddGTP y ddTTP en tubos separados
Secuenciación de didesoxinucleótido, reacciones de genotipado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Concentración 5mM
Pureza ≥98%
Cantidad 4 x 0,5 μm
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de didesoxi, reacciones de genotipado