Learn More
Cytiva Soluciones de rNTP de alta pureza
Código de producto. 10136184 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Formato:
Líquido
Tipo de producto:
ATP, solución de 100 mM
CTP, solución de 100 mM
GTP, solución de 100 mM
UTP, solución de 100 mM
Cantidad:
25 μmol
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Tipo de producto Cantidad unitSize
10136184 Líquido CTP, solución de 100 mM 25 μmol 1 PCS
10784737 Líquido GTP, solución de 100 mM 25 μmol cada uno
10004164 Líquido UTP, solución de 100 mM 25 μmol cada uno
10676505 Líquido ATP, solución de 100 mM 25 μmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10136184 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27206601
Se utilizan para la transcripción in vitro o para reacciones que requieren rNTP de alta pureza. Las soluciones de rNTP de alta pureza Cytiva Lifescience™ proporcionan soluciones fáciles de usar que ahorran tiempo.
  • Cada lote se ha probado para contaminación de ribonucleasa para garantizar el éxito de su aplicación
  • Alta pureza: >98% de trifosfato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Descripción Estas soluciones son fáciles de usar y ahorran tiempo. Se utilizan para la transcripción in vitro o para reacciones que requieren rNTP de alta pureza.
pH 7,5
Tipo de producto CTP, solución de 100 mM
Concentración 100 mM
Pureza ≥98 % trifosfato
Cantidad 25 μmol
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, amplificación, secuenciación de didesoxi, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión