Learn More
Beschreibung
- Cada lote se ha probado para contaminación de ribonucleasa para garantizar el éxito de su aplicación
- Alta pureza: >98% de trifosfato
- En un práctico juego que contiene ATP, CTP, GTP y UTP en tubos separados
Spezifikation
Spezifikation
| Formato | Líquido |
| Descripción | Estas soluciones son fáciles de usar y ahorran tiempo. Se utilizan para la transcripción in vitro o para reacciones que requieren rNTP de alta pureza. |
| pH | 7,5 |
| Tipo de producto | Juego de rNTP, soluciones de 100 mM (ATP, CTP, GTP, UTP) |
| Concentración | 100 mM |
| Pureza | ≥98 % trifosfato |
| Cantidad | 4 x 25 μmol |
| Para utilizar con (aplicación) | Transcripción in vitro, amplificación, secuenciación de didesoxi, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?