Learn More
Merck Bombas de alta capacidad
Código de producto. 10295413 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Frecuencia:
50 Hz
60 Hz
Tensión:
115 V
220 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Frecuencia Tensión Tamaño de la unidad
10295413 60 Hz 115 V cada uno
10542975 50 Hz 220 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295413 Proveedor Merck N.º de proveedor WP6211560
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Incluye un diseño de pistón para ofrecer mayor potencia
Incluye tubos de 70 cm y 1/4 pulgadas de diámetro y un filtro Millex FA50 para protección contra la humedad en línea
  • Fabricación con aluminio fundido
  • Manguera dentada escalonada de 1/4 pulgadas
  • Tipo de suministro de filtración: Bomba de vacío
Certifications
Lista UL, marca CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Tubos de 70 cm y 0,25 pulgadas de diámetro; filtro Millex™ FA50 para protección contra la humedad en línea
Certificaciones/conformidad UL, CE
Requisitos eléctricos 115 V/60 Hz
Material Aluminio fundido
Peso (imperial) 11,7 lb
Peso (métrico) 5,3 kg
Caudal 34/ l/min
Frecuencia 60 Hz
Altura total (imperial) 8 pulg
Altura global (métrico) 20,3 cm
Longitud global (imperial) 10 pulg
Longitud global (métrico) 25,4 cm
Presión máxima 5,4 bar
Tensión 115 V