Learn More
Contec™ High Duster XF con empuñadura
Código de producto. 30274784 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
24,25 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
30274784 24,25 in cada uno
1 options
Código de producto. 30274784 Proveedor Contec™ N.º de proveedor MGMP0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.60€
    64.75€ / paquete de 1
    Ahorro 14.85€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
El High Duster XF facilita la limpieza de espacios difíciles de alcanzar cuando se combina con MicroGenesis Fundas para plumero alto de microfibra. El cuerpo flexible de la herramienta para polvo alto se dobla para adaptarse a los contornos de la superficie y reduce la tensión del operador.
  • El marco flexible llega a áreas donde los plumeros típicos no pueden
  • Reduce el riesgo de contaminación cruzada cuando se combina con una funda de microfibra para plumero alto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Herramienta para quitar el polvo
Inflamable No
Longitud (imperial) 24,25 in
Longitud (métrico) 62 cm