Learn More
HIF-2α-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16487978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487978 10 mg 10 miligramos
16420448 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19949
MedChemExpress HIF-2(alpha)-IN-1 is a HIF-2(alpha) inhibitor has an IC50 of less than 500 nM in HIF-2(alpha) scintillation proximity assay.
HIF-2(alpha)-IN-1 is a HIF-2(alpha) inhibitor has an IC50 of less than 500 nM in HIF-2(alpha) scintillation proximity assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HIF-2α-IN-1
CAS 1799948-06-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H8F5NO4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (246.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C3C([C@@H](O)C(F)(F)S3(=O)=O)=C2C(F)F)=C1
Peso molecular (g/mol) 405.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.3
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism