missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody (2597C), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589590 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589590 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589590 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307075UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HIF-2 alpha/EPAS1 Monoclonal antibody specifically detects HIF-2 alpha/EPAS1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIF-2 alpha/EPAS1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2597C
Conjugado DyLight 350
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP2, BHLHE73, Class E basic helix-loop-helix protein 73, ECYT4, endothelial PAS domain protein 1, endothelial PAS domain-containing protein 1, EPAS1, EPAS-1, HIF-1-alpha-like factor, HIF-1alpha-like factor, HIF-2 alpha, HIF2A, hif2a angiogenesis, HIF-2-alpha, HIF2-alpha, HLF, hypoxia-inducible factor 2 alpha, Hypoxia-inducible factor 2-alpha, Member of PAS protein 2, MOP2, PAS domain-containing protein 2, PASD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant mouse HIF-2 alpha/EPAS1 (amino acids 542-874) [UniProt Q6PEU2]
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cancer Stem Cells, Chromatin Research, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2034
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.