missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF-1 alpha Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18512274 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18512274 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18512274 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100479PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HIF-1 alpha Polyclonal antibody specifically detects HIF-1 alpha in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Fish, Goat, Hamster, Primate, Rabbit, Zebrafish samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIF-1 alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen AINT, anti-HIF-1 alpha, anti-HIF1A, ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, BHLHE78, Class E basic helix-loop-helix protein 78, HIF1, HIF-1 alpha, HIF1A, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF-1-alpha, HIF1-alpha, hypoxia inducible factor 1 alpha subunit, hypoxia inducible factor 1 subunit alpha, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), hypoxia-inducible factor 1-alpha, Member of PAS protein 1, member of PAS superfamily 1, MOP1, PAS domain-containing protein 8, PASD8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This HIF-1 alpha antibody was developed against a fusion protein including amino acids 530 - 825 of the mouse HIF-1 alpha protein [Uniprot# Q61221].
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Cytokine Research, HIF Target Genes, Hypoxia, Hypoxia Inducible Factors (HIF), Hypoxia Signaling, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3091
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Canine, Fish, Goat, Hamster, Primate, Rabbit, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.