Learn More
HIC1 Antibody (1E11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18358037 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18358037 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18358037 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00003090M03
Mouse Monoclonal Antibody
HIC1 Monoclonal antibody specifically detects HIC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HIC1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1E11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_006488
Alias de gen hic-1, hypermethylated in cancer 1, ZBTB29hypermethylated in cancer 1 protein, Zinc finger and BTB domain-containing protein 29, ZNF901
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HIC1 (NP_006488, 396 a.a. ~ 453 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. YKSSSEETGSSEDPSPPGGHLEGYPCPHLAYGEPESFGDNLYVCIPCGKGFPSSEQLN
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3090
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ