missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

hHpr1-p84-Thoc1 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30515145 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30515145 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30515145 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338514APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

hHpr1-p84-Thoc1 Polyclonal antibody specifically detects hHpr1-p84-Thoc1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno hHpr1-p84-Thoc1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen HPR1THO complex subunit 1, hTREX84, Nuclear matrix protein p84, P84, P84N5, THO complex 1, tho1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 428-657 of human hHpr1-p84-Thoc1 (hHpr1-p84-Thoc1 (THOC1)) (NP_005122.2).,, Sequence:, TKKILMGNEELTRLWNLCPDNMEACKSETREHMPTLEEFFEEAIEQADPENMVENEYKAVNNSNYGWRALRLLARRSPHFFQPTNQQFKSLPEYLENMVIKLAKELPPPSEEIKTGEDEDEEDNDALLKENESPDVRRDKPVTGEQIEVFANKLGEQWKILAPYLEMKDSEIRQIECDSEDMKMRAKQLLVAWQDQEGVHATPENLINALNKSGLSDLAESLTNDNETNS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Nuclear Envelope Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9984
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.