missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexim 1 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18499034 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18499034 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18499034 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP171866AF350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Hexim 1 Polyclonal specifically detects Hexim 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hexim 1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cardiac lineage protein 1, CLP-1, CLP1hexamethylene-bis-acetamide-inducible transcript 1, EDG1HMBA-inducible, Estrogen down-regulated gene 1 protein, hexamethylene bis-acetamide inducible 1, Hexamethylene bis-acetamide-inducible protein 1, hexamthylene bis-acetamide inducible 1, HIS1FLJ13562, HMBA-inducible, MAQ1hexamethylene bisacetamide-inducible protein, menage a quatre 1, Menage a quatre protein 1, protein HEXIM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 1 and 50 of human Hexamethylene Bis-Acetamide Inducible 1 using the numbering given in entry NP_006451.1 (GeneID 10614).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10614
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.