Learn More
Hexafenilbenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11360044 1 g 1 g
11370044 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00446.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 992-04-1 | C42H30 | 534.702 g/mol
Hexaphenylbenzene was used to prepare the fluorescent nanorods used for the detection of trinitrotoulene (TNT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafenilbenceno se ha utilizado en la preparación de los nanorods fluorescentes empleados en la detección de trinitrotouleno (TNT).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 992-04-1
Fórmula molecular C42H30
Peso molecular (g/mol) 534.702
Número MDL MFCD00003057
Clave InChI QBHWPVJPWQGYDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexaphenylbenzene, benzene, hexaphenyl, 3',4',5',6'-tetraphenyl-o-terphenyl, acmc-20akri, m-terphenyl, 2',4',5',6'-tetraphenyl, ghl.pd_mitscher_leg0.890, hexaphenylbenzene 1g, 1,1':2',1-terphenyl, 3',4',5',6'-tetraphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexaphenylbenzene
PubChem CID 70432
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexakis-phenylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=C(C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaphenylbenzene
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1895903
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.7
Porcentaje de pureza ≥98%