Learn More
Hexanos, técnicos, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13228003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Frasco de HDPE
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13228003 5 L Frasco de HDPE 5 LT
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 13228003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.00€ / 5 litros
    Ahorro 10.00€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Punto de fusión -95.0°C
Densidad 0.6590g/mL
Punto de ebullición 69.0°C
Temperatura de inflamación −22°C
Envase Frasco de HDPE
Fórmula molecular C6H14
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Índice de refracción 1.3748 to 1.3810
Cantidad 5 L
Gravedad específica 0.659
Sinónimo Hex
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Peso molecular (g/mol) 86.18
Viscosidad 0.31 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Grado Técnico