Learn More
Hexanos, isómeros mixtos, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367976 500 mL 500 ml
11459830 1000 mL 1000 ml
11469830 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11367976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13233.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexane mixed isomers are used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays an important role in the preparation of glues for shoes, leather products, and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. Also involved in the preparation of organolithiums compounds, namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los isómeros mixtos de hexano se utilizan en el laboratorio para extraer contaminantes de aceite y grasa del agua y del suelo para su análisis. Como disolvente no polar, se utiliza en cromatografía. Desempeña un papel importante en la preparación de pegamentos para zapatos, productos de cuero y techos. También se utiliza para reacciones en las que participan bases muy fuertes como la preparación de reactivos de Grignard. También participa en la preparación de compuestos de organolitios, a saber, butil-litio.
Solubilidad
Miscible con alcohol, cloroformo, acetona y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener alejado de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92112-69-1
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD00009520
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Nombre de nota mixed isomers
Punto de fusión -95°C
Densidad 0.67
Punto de ebullición 65°C to 70°C
Temperatura de inflamación <−23°C (−9°F)
Índice de refracción 1.3795
Cantidad 500 mL
Número UN UN1208
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza ≥98%