Learn More
Hexanos, + 95 %, para espectroscopía, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10616572 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10327970 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10616572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168575000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50€
    62.30€ / 500 ml
    Ahorro 5.20€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Acidez 0.00015 meq/g max.
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Absorbancia (1 cm cell vs water), 0.005 max. at 240nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 230nm, 0.025 max. at 220nm, 0.1 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm
Punto de fusión -95°C
Densidad 0.6590g/mL
Punto de ebullición 69°C
Temperatura de inflamación -22°C
Intervalo de porcentaje de ensayo (95% n-hexane approximately) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Índice de refracción 1.3748 to 1.381
Número MDL MFCD00009520
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 142
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Índice Merck 14, 4694
Gravedad específica 0.659
Sinónimo Hex
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,ether and chloroform
Peso molecular (g/mol) 86.18
Viscosidad 0.31 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Presión de vapor 160mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 95+%
Grado Espectroscopia
Forma física Líquido