Learn More
Hexametilbenceno, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454033 1 g 1 g
11464033 5 g 5 g
11458890 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10294.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-85-4 | C12H18 | 162.276 g/mol
Hexamethylbenzene is used as pharmaceutical intermediates, in organic synthesis of compounds, as a solvent for He-NMR spectroscopy. Used as a ligand in organometallic chemistry. Reaction with dimethyldioxirane, gives the major product, an unusual oxepane triepoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametilbenceno se utiliza como intermedio farmacéutico, en la síntesis orgánica de compuestos y como disolvente para la espectroscopia He-RMN. Se utiliza como ligando en la química organometálica. La reacción con el dimetildioxirano da el producto principal, un triepóxido de oxepano poco usual.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con el nitrometano y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-85-4
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.276
Número MDL MFCD00008523
Clave InChI YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
PubChem CID 6908
ChEBI CHEBI:39001
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexametilbenceno
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylbenzene
Punto de fusión 163°C to 167°C
Densidad 1.063
Punto de ebullición 265°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1905834
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.28
Porcentaje de pureza ≥99%