Learn More
Hexametilbenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10621575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10621575 5 g Frasco de vidrio 5 g
10235300 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10621575 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120570050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87-85-4 | C12H18 | 162.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-85-4
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.27
Número MDL MFCD00008523
Clave InChI YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
PubChem CID 6908
ChEBI CHEBI:39001
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexametilbenceno
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylbenzene
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 165°C to 168°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 264°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6(CH3)6
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 450
Fieser 01,426; 01,427; 02,207; 05,323; 06,273; 07,167; 09,234; 13,141; 14,175
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales, agujas