Learn More
Hexafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480413 250 g 250 g
11470413 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11500.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.056 g/mol
Hexafluorobenzene is used as a solvent in photochemical reactions. It is also used as a reference compound in fluorine-19 NMR, carbon-13 NMR. It is used as a solvent in proton NMR, IR spectrum and UV-spectra. It is used as anticorrosive, antifriction and anti-tumor agents. Further, it is used as a reference molecule to investigate tissue oxygenation studies. It forms series of 1:1 complexes with naphthalene, anthracene, phenanthrene, pyrene and triphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el hexafluorobenceno se utiliza como disolvente en reacciones fotoquímicas. También se utiliza como compuesto de referencia en la NMR de flúor-19, NMR de carbono-13. Se utiliza como disolvente en la NMR de protones, el espectro IR y los espectros UV. Se utiliza como anticorrosivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392-56-3
Fórmula molecular C6F6
Peso molecular (g/mol) 186.056
Número MDL MFCD00000288
Clave InChI ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
PubChem CID 9805
ChEBI CHEBI:38589
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexafluorobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluorobenzene
Punto de fusión 4°C to 5°C
Densidad 1.616
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.378
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 1683438
Índice Merck 14,4686
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 99%