Learn More
Hexafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11470413 50 g 50 g
11480413 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11470413
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11500.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.056 g/mol
Hexafluorobenzene is used as a solvent in photochemical reactions. It is also used as a reference compound in fluorine-19 NMR, carbon-13 NMR. It is used as a solvent in proton NMR, IR spectrum and UV-spectra. It is used as anticorrosive, antifriction and anti-tumor agents. Further, it is used as a reference molecule to investigate tissue oxygenation studies. It forms series of 1:1 complexes with naphthalene, anthracene, phenanthrene, pyrene and triphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el hexafluorobenceno se utiliza como disolvente en reacciones fotoquímicas. También se utiliza como compuesto de referencia en la NMR de flúor-19, NMR de carbono-13. Se utiliza como disolvente en la NMR de protones, el espectro IR y los espectros UV. Se utiliza como agente antianticorrosivo, antifricción y antitumoral. Además, se utiliza como molécula de referencia para investigar estudios in vivo de oxigenación tisular. Forma series de complejos 1:1 con naftaleno, antraceno, fenantreno, pireno y trifenileno.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392-56-3
Fórmula molecular C6F6
Peso molecular (g/mol) 186.056
Número MDL MFCD00000288
Clave InChI ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
PubChem CID 9805
ChEBI CHEBI:38589
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexafluorobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluorobenzene
Punto de fusión 4°C to 5°C
Densidad 1.616
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.378
Cantidad 50 g
Beilstein 1683438
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Forma física Líquido