Learn More
Hexafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15129163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15129163 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10000930 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10209503 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15129163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120545000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392-56-3
Fórmula molecular C6F6
Peso molecular (g/mol) 186.06
Número MDL MFCD00000288
Clave InChI ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
PubChem CID 9805
ChEBI CHEBI:38589
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexafluorobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluorobenzene
Punto de fusión 3.7°C to 4.1°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6120g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 82.0°C (743.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F6
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Cantidad 500 mL
Número UN 1993
Índice Merck 15,4722
Gravedad específica 1.612
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexafluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.