Learn More
Hexacosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082940 1 g Frasco de vidrio 1 g
10667362 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10082940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221220010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 630-01-3 | C26H54 | 366.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-01-3
Fórmula molecular C26H54
Peso molecular (g/mol) 366.72
Número MDL MFCD00009354
Clave InChI HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexacosane, pentacosane, methyl, ch3-ch2 24-ch3, hexacosane, analytical standard, hexacosane, acmc-1b86y
PubChem CID 12407
ChEBI CHEBI:32940
Nombre IUPAC Hexacosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexacosane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 56°C to 59°C
Color Blanco
Densidad 0.8000g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)24CH3
Cantidad 1 g
Beilstein 01, 175
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.7
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Sólido cristalino