Learn More
Hexacontane, TRC
Código de producto. 30179983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179983 50 mg 50 miligramos
30180150 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH35499050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7667-80-3
Fórmula molecular C60 H122
Peso molecular (g/mol) 843.61
Sinónimo Hexacontane, n-Hexacontane
Nombre IUPAC hexacontano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexacontane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C60H122/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-60H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 842.9547