Learn More
Hexaclorofeno, TRC
Código de producto. 30408393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408393 5 g
30395064 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2908105G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-30-4
Fórmula molecular C13 H6 Cl6 O2
Peso molecular (g/mol) 406.9
Sinónimo 2,2',3,3',5,5'-Hexachloro-6,6'-dihydroxydiphenylmethane, 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane, 2,2'-Dihydroxy-3,5,6,3',5',6'-hexachlorodiphenylmethane, 2,2'-Methylenebis[3,4,6-trichlorophenol], AT 7, Acigena, Almederm, B 32, Bilevon, Bis(2-hydroxy-3,5,6-trichlorophenyl)methane, Bis(3,5,6-trichloro-2-hydroxyphenyl)methane, Cotofilm, Dermadex, Distodin, Exofene, Fesia-sin, Fostril, G 11, G 11 (bactericide), Gamophen, Gamophene, Germa-Medica, Hexabalm, Hexachlorofen, Hexachlorophen, Hexachlorophene, Hexafen, Hexophene, Hexosan, NSC 49115, NSC 9887, Nabac, Neosept V, Ritosept, Septisol, Septofen, Soy-Dome, Steral, Steraskin, Surgi-Cen, Surofene, Tersaseptic, pHisoHex, Phenol, 2,2'-methylenebis[3,4,6-trichloro-
Nombre IUPAC 3,4,6-tricloro-2-[(2,3,5-tricloro-6-hidroxifenil)metil]fenol
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cc2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachlorophene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H6Cl6O2/c14-6-2-8(16)12(20)4(10(6)18)1-5-11(19)7(15)3-9(17)13(5)21/h2-3,20-21H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.8499