Learn More
Hex-1-eno, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10376230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376230 100 mL Frasco de vidrio ámbar 100 ML
1 options
Código de producto. 10376230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0460/05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 592-41-6
Punto de fusión -140°C
Color Incolora
Punto de ebullición 62°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H12
Número MDL 9505
Cantidad 100 mL
Sinónimo 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
Clave InChI LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC=C
Nombre IUPAC hex-1-eno
Peso molecular (g/mol) 84.162
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15g/mol
Presión de vapor 186mmHg 25
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.