missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Herpes Simplex Virus VP16 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591443 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591443 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591443 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600950B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Herpes Simplex Virus VP16 Polyclonal antibody specifically detects Herpes Simplex Virus VP16 in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Herpes Simplex Virus VP16
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 474-487 of the herpes simplex virus Herpes Simplex Virus VP16 protein, conjugated to KLH via an N-terminal added cysteine.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.