Learn More
Herpes Simplex Virus 1 Antibody (HSVI/8375R) - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18609743 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609743 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18609743 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320741
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Herpes Simplex Virus 1 Monoclonal antibody specifically detects Herpes Simplex Virus 1 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Herpes Simplex Virus 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HSVI/8375R
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS
Alias de gen Herpes simplex virus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus type 1, HSV 1, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus type 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Detergent-solubilized herpes simplex virus (HSV) type 1 infected cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus