Learn More
R&D Systems™ Herbimycin A
Código de producto. 18118859 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18118859 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18118859 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NB11081565
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 0,1 mg
Para utilizar con (aplicación) Soluble in DMSO and Ethanol (1 mg/mL).
Objetivo Herbimycin A
Tipo Herbimycin