Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de protocolo general Heratherm™, 230 VCA, 50/60 Hz
Código de producto. 12685306 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
65 l
66 l
104 l
105 l
176 l
179 l
419 l
774 l
Tipo:
Convección mecánica
Convección por gravedad
Requisitos eléctricos:
230 V, de 50 a 60 Hz
230 V 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Requisitos eléctricos unitSize
12685306 419 l Convección por gravedad 230 V 50/60 Hz 1 PCS
10659650 65 l Convección por gravedad 230 V, de 50 a 60 Hz 1 PCS
10669650 105 l Convección por gravedad 230 V 50/60 Hz 1 PCS
10304150 176 l Convección por gravedad 230 V 50/60 Hz 1 PCS
10661751 66 l Convección mecánica 230 V 50/60 Hz 1 PCS
10794982 104 l Convección mecánica 230 V 50/60 Hz 1 PCS
10291870 179 l Convección mecánica 230 V 50/60 Hz 1 PCS
12695306 774 l Convección por gravedad 230 V 50/60 Hz 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12685306 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51029328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5335.00€
    5230.00€ / paquete de 1
    Ahorro 105.00€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Lleve a cabo el trabajo diario de laboratorio con las estufas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm™, que ofrecen uniformidad de temperatura, configuración sencilla y bajo consumo de energía.
Lleve a cabo el trabajo diario de laboratorio con las estufas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm™, que ofrecen uniformidad de temperatura, configuración sencilla y bajo consumo de energía. Diseñadas para un consumo bajo de energía con un diseño de puerta exclusivo y una emisión de calor muy eficiente que reduce el aislamiento. Entre sus características adicionales incluye un temporizador incorporado, una pantalla fácil de consultar y un sistema de alarma para proteger las muestras.
Las estufas de protocolo general Heratherm ofrecen convección por gravedad para calentamiento y secado suaves o convección mecánica para un calentamiento y secado más rápidos, así como excelente uniformidad de la temperatura. Las unidades de convección por gravedad están diseñadas para proteger muestras delicadas a la vez que ofrecen uniformidad de temperatura de ±4,4 °C o superior, y una estabilidad de temperatura de ±0,4 °C a 150 °C. Los modelos de convección mecánica proporcionan una uniformidad de temperatura de ±2,8 °C o superior y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,3 °C a 150 °C.
  • Cinco tamaños (60, 100 o 180, 400 o 750 l)
  • Temperaturas de funcionamiento de 50 °C a 250 °°C.
  • Sistema de alarma automática de exceso de temperatura para proteger las muestras
  • Bajo consumo energético general
  • Temporizador incorporado
  • Excelente relación de volumen/superficie
  • Cámaras de acero inoxidable resistente a la corrosión, con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Funcionamiento con botón táctil controlado por microprocesador fácil de usar
  • Fácil acceso: las puertas se pueden abrir a más de 180 °C.
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
Capacidad (métrico) 419 l
Temperatura (métrico) 50°C a 250°C
Tipo Convección por gravedad
N.º de estantes Se suministran 2, máximo de 39
Estabilidad de la temperatura ±0,5 °C
Temporizador ON/OFF (Encendido/apagado)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 23,2 x 21,4 x 51,5 pulg (59 x 54,4 x 130,7 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30,3 x 30,6 x 60,8 pulg (77 x 77,8 x 154,5 cm)
Longitud (imperial) 30,3 in
Longitud (métrico) 77 cm
Anchura (imperial) 30,6 in
Anchura (imperial) interior 21,4 in
Anchura (métrico) 77,8 cm
Anchura (métrico) interior 54,4 cm
Altura (imperial) 60,8 in
Altura (imperial) interior 51,5 in
Altura (métrico) 154,5 cm
Altura (métrico) interior 130,7 cm
Fondo interior (imperial) 23,2 in
Fondo interior (métrico) 59 cm
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 2400 W
Amperaje 10,5 A
Frecuencia 50/60 Hz