Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de protocolo general Heratherm™
Código de producto. p-4530059 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
105 L
774 l
Tipo:
Convección por gravedad
Convección por gravedad, Modelo de 3fases
Requisitos eléctricos:
208/240 V 60 Hz
400 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
22,2 x 25,2 x 32,3 in (56,5 x 64 x 82 cm)
30,3 x 49,7 x 60,8 pulg (77 x 126,1 x 154,5 cm)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Requisitos eléctricos Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15472535 105 L Convección por gravedad 208/240 V 60 Hz 22,2 x 25,2 x 32,3 in (56,5 x 64 x 82 cm) cada uno
12605316 774 l Convección por gravedad, Modelo de 3fases 400 V 50/60 Hz 30,3 x 49,7 x 60,8 pulg (77 x 126,1 x 154,5 cm) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15472535 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51028113
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Realice aplicaciones rutinarias de manera sencilla y segura con las estufas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm™.
Realice aplicaciones rutinarias de manera sencilla y segura con las estufas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm™, que ofrecen una solución de calentamiento y secado idónea para las necesidades clínicas, industriales o de investigación.
Características:
  • Temperaturas de funcionamiento de 50 °C a 250 °C
  • Sistema de alarma por exceso de temperatura automático
  • Bajo consumo energético general
  • Temporizador incorporado
  • Cámaras de acero inoxidable resistentes a la corrosión con esquinas redondeadas
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Funcionamiento con botón táctil controlado por microprocesador fácil de usar
  • Ángulo de apertura de puertas superior a 180 °C
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Garantía: Garantía de 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
Capacidad (métrico) 105 L
Temperatura (métrico) 50°C a 250°C
Tipo Convección por gravedad
N.º de estantes 2 suministrados/16 máx.
Estabilidad de la temperatura ±0,4 °C
Temporizador ON / OFF
Dimensiones interiores (F x An x Al) 16.3 x 17.2 x 22.8 in. (41.4 x 43.8 x 58 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,2 x 25,2 x 32,3 in (56,5 x 64 x 82 cm)
Longitud (imperial) 22,2 in
Longitud (métrico) 56.5 cm
Anchura (imperial) 25,2 in
Anchura (imperial) interior 17,2 in
Anchura (métrico) 64 cm
Anchura (métrico) interior 43.8 cm
Altura (imperial) 32,3 in
Altura (imperial) interior 22,8 in
Altura (métrico) 82 cm
Altura (métrico) interior 58 cm
Fondo interior (imperial) 16,3 in
Fondo interior (métrico) 41.4 cm
Requisitos eléctricos 208/240 V 60 Hz
Tensión 208/240 V
Vataje 3360 w
Amperaje 14 A
Frecuencia 60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.