Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de seguridad biológica Herasafe™ 2030i Serie CTS™ - EN12469
BIOPHARMA
Código de producto. 16873870 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura exterior (métrico):
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Unit Size:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Anchura exterior (métrico) Unit Size
16873870 1900 mm cada uno
16843870 1000 mm cada uno
16853870 1300 mm cada uno
16863870 1600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 16873870 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 51033761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29310.00€
    27700.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1610.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
HeraSafe 2030i-CTS Series, paquete de conformidad de aceptación en fábrica que incluye el cuaderno de cumplimiento que apoya un proceso de validación rápido y oportuno.
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinet Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. The Herasafe 2030i BSC CTS Series is designed to deliver performance with superior precision for demanding cell culture applications and other sensitive work requiring assured safety for product, personnel and environment, especially for bio pharma and advanced research initiatives.
Características:
Facilidad de uso y ergonomía:
  • Interfaz de pantalla táctil intuitiva para una indicación clara del estado y el rendimiento
  • Guillotina frontal electrónica
  • Reposabrazos ergonómico y versiones opcionales de acolchado esterilizable en autoclave
  • Luces LED interiores y ventanas laterales
Protección inteligente:
  • La funcionalidad de seguridad autónoma mantiene un flujo de aire adecuado y supervisa condiciones críticas en tiempo real, sin que el usuario tenga que intervenir (sistema de autocompensación Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus
  • y de verificación de flujo de aire digital (DAVe))
  • Tecnología SmartClean Plus e interior de acero inoxidable de 316L y de alta calidad para facilitar la limpieza y desinfección
  • Intensidad de la luz UV germicida autoajustable
Gestión de la información:
  • Salida de datos USB estándar
  • Capacidad integrada para conectarse a la nube Thermo Fisher Scientific mediante Wi-Fi. En las regiones donde el servicio esté disponible, se puede conectar de forma remota a través de nuestra aplicación, comprobar el estado del equipo y detectar alertas, alarmas y el registro del usuario.
Los modelos con conectividad comercializados varían de una región a otra. Para más información, póngase en contacto con el representante comercial de Thermo Scientific.
Paquete de documentación del producto:
  • Documentos de asistencia técnica del producto
  • Certificaciones normativas y de conformidad
  • Documentos de trazabilidad/validación
Servicios y asistencia técnica (opcional)
Cuando invierte en equipos de laboratorio Thermo Scientific, no solo se beneficia del rendimiento del producto de alta calidad, sino que también puede disfrutar de la tranquilidad y maximizar el tiempo de actividad con las soluciones de servicio de primera clase ofrecidas por Unity Lab Services.
Planes de servicio*: aumente al máximo el tiempo de actividad, mantenga un rendimiento óptimo y prolongue la vida útil de su equipo con un plan de servicio que incluye mantenimiento preventivo anual, resolución remota digital y tiempos de respuesta rápidos en las instalaciones.
  • Periodo de garantía de fábrica
    • Garantía Total Care TCWBSC
  • Período posterior a la garantía
    • Extensión de garantía EWBSC20
    • Plan de servicio técnico directo TDPBSC
    • Plan de servicio Total Care TCPBSC
Servicios de conformidad**: con los servicios de cualificación (IQ/OQ) y de pruebas de rendimiento, podrá documentar la funcionalidad del equipo para respaldar los requisitos normativos y reducir el incumplimiento.
  • Servicio de cualificación
    • Servicio IQ/OQ in situ para la norma de certificación NSF 49 (Estados Unidos) IOQPCKE89003610
    • Servicio IQ/OQ in situ para la norma de certificación EN 12469 (Europa) IOQPCKE89003488
    • Servicio IQ/OQ in situ para la norma de certificación DIN 12980 (Alemania) IOQPCKE89003613
*Disponible en 23 países. Indique qué le interesa en el formulario de solicitud de presupuesto y nos pondremos en contacto para informarle sobre disponibilidad.
**Los servicios de cumplimiento normativo solo están disponibles en determinados países, incluidos EE. UU., Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, España, Portugal, Italia, Austria, Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca y Países Bajos. Indique qué le interesa en el formulario de solicitud de presupuesto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción BSC Herasafe 2030i (inglés)
Certificaciones/conformidad EN 12469
Material de la cámara Acero inoxidable (316)
Tipo de producto Documentación de pruebas de aceptación de fábrica
Modelo Herasafe 2030i
Salidas 4 en la pared trasera
Abertura de guillotina (métrico) 200 mm
Anchura exterior (imperial) 74,8 in
Pantalla GUI de 1,9 cm (7 in)
Eficacia de filtro 1,0000
Tipo de filtro H14 HEPA
Anchura exterior (métrico) 1900 mm
Consumo energético (modo de flujo reducido) 80 W/h
Iluminación LED
Puertos 2 a cada lado más Smart Ports
Abertura de guillotina (imperial) 7,8 in
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 800 x 1900 x 1536
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo exterior (métrico) 800 mm
Peso neto (métrico) 280 kg
Peso con embalaje (métrico) 315 kg
Requisitos eléctricos 230 V
Tensión 230 V
Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) 251 W/h