Learn More
beta-D-glucopiranósido de heptilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417989 500 mg 500 miligramos
15407989 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66576.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 78617-12-6 | C13H26O6 | 278.345 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78617-12-6
Fórmula molecular C13H26O6
Peso molecular (g/mol) 278.345
Número MDL MFCD00063299
Clave InChI NIDYWHLDTIVRJT-UJPOAAIJSA-N
Sinónimo heptyl-beta-d-glucopyranoside, heptyl beta-d-glucopyranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-heptyloxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, b7g, n-heptyl beta-d-glucopyranoside, n-heptyl-i 2-d-glucopyranoside, heptyl-?-d-glucopyranoside, heptyl b-d-glucopyranoside, heptyl-b-d-glucopyranoside, d06ibv
PubChem CID 448173
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-heptoxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptyl beta-D-glucopyranoside
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 8806
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.34
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo