Learn More
Heptanos, técnicos, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13277993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 l
Envase:
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13277993 5 l Tambor de plástico 5 LT
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 13277993 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.65€
    73.60€ / 5 litros
    Ahorro 6.05€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanos
CAS 142-82-5
Punto de fusión -91.0 °C
Densidad 0.6830 g/ml
Punto de ebullición 98.0 °C
Temperatura de inflamación −4 °C
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C7H16
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Índice de refracción De 1.3850 a 1.3890
Número MDL MFCD00009544
Cantidad 5 l
Índice Merck 15,4694
Gravedad específica 0.683
Sinónimo n-heptano, dipropilmetano, heptano, hidruro de heptilo, dipropil metano, pulimento de heptano, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
Información de solubilidad Solubilidad en agua: prácticamente insoluble. Otras solubilidades: soluble en alcohol, éter y cloroformo
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
Nombre IUPAC heptano
Peso molecular (g/mol) 100.21
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.