missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hepcidin Antimicrobial Peptide Antibody (1033A) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30675551 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30675551 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30675551 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8307C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Hepcidin Antimicrobial Peptide Monoclonal antibody specifically detects Hepcidin Antimicrobial Peptide in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hepcidin Antimicrobial Peptide
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1033A
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen hepcidin antimicrobial peptide, HEPCPutative liver tumor regressor, HFE2Bhepcidin, LEAP-1, LEAP1PLTR, Liver-expressed antimicrobial peptide 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide containing human Hepcidin, Accession # P81172
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57817
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.