missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hepatitis C Virus Antibody (BGN/1246/5G7), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18709202 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18709202 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18709202 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10065251AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hepatitis C Virus Monoclonal antibody specifically detects Hepatitis C Virus in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hepatitis C Virus
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon BGN/1246/5G7
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HCV NS5, Hepatitis C virus non structural protein 5, Hepatitis C virus nonstructural protein 5, Hepatitis C Virus NS5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to the NS-5 antigen region of the native molecule.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.