Descripción
Hepatitis B Antigen Monoclonal specifically detects Hepatitis B Antigen in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Hepatitis B Antigen |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3F6-G10 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100-1:500, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Immunohistochemistry-Frozen 1:100 |
| Formulación | 0.1% Bovine Serum Albumin with 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gen | HBV X antigen, HBx, HBxAg |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only