missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hepatitis B Antigen Antibody (3F6-G10), Novus Biologicals™

Código de producto. 18209434 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.125 mg
Tamaño de la unidad:
125 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18209434 0.025 mg 25 microgramos
18285455 0.125 mg 125 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18209434 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB6007270.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hepatitis B Antigen Monoclonal specifically detects Hepatitis B Antigen in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hepatitis B Antigen
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 3F6-G10
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:500, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Immunohistochemistry-Frozen 1:100
Formulación 0.1% Bovine Serum Albumin with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen HBV X antigen, HBx, HBxAg
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HB-Xag-Protein A Fusion protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.