missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hepassocin/FGL1 Antibody (1052921) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30671150 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30671150 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30671150 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11230E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hepassocin/FGL1 Monoclonal antibody specifically detects Hepassocin/FGL1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hepassocin/FGL1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1052921
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen fibrinogen-like 1, fibrinogen-like protein 1, hepassocin, hepatocellular carcinoma-related sequence, Hepatocyte-derived fibrinogen-related protein 1, HFREP-1, HFREP1MGC12455, HP-041, LFIRE1, LFIRE-1, Liver fibrinogen-related protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Hepassocin/FGL1, Met1-Ile312, Accession # BAB70690
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2267
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.