Learn More
Cytiva Medios de cromatografía de flujo rápido Heparin Sepharose™ 6
Código de producto. 10526730 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
Tamaño de la unidad:
50 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10526730 50 ml 50 ML
1 options
Código de producto. 10526730 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17099801
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para separaciones de biomoléculas con afinidad por la heparina, incluida la antitrombina III, factores de coagulación y otras proteínas plasmáticas. Los medios de cromatografía de flujo rápido Cytiva Life Sciences™ Heparin Sepharose™ 6 son rápidos y fiables y muy apropiados para procesos de purificación a nivel de procesos.
  • Compuesto de partículas de 6 % de agarosa entrecruzadas modificada por heparina sódica
  • Inmovilización realizada con acoplamiento químicamente estable y orientado, que proporciona alta capacidad de encuadernación
  • Mayor capacidad de unión para la antitrombina III gracias al acoplamiento orientado del ligando
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 0,1 M de NaOH, 0,05 M de acetato de sodio, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato, detergentes no iónicos, glicerol al 10 %
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones rápidas y fiables de biomoléculas con afinidad por la heparina, incluida la antitrombina III, factores de coagulación y otras proteínas plasmáticas muy adecuadas para procesos de purificación a nivel de procesos
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medio de flujo rápido Heparin Sepharose 6
Caudal 250 a 400 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 45-165 μm
Altura del lecho (imperial) 9,84 in
Altura del lecho (métrico) 25 cm
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 4 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %, 0,05 M de acetato de sodio
Tipo de ligando Heparina porcina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Heparin Sepharose 6 Fast Flow, 50 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol