missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heparan Sulfate 3-O-Sulfotransferase 1/HS3ST1 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30754252 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30754252 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30754252 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5968E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Heparan Sulfate 3-O-Sulfotransferase 1/HS3ST1 Polyclonal antibody specifically detects Heparan Sulfate 3-O-Sulfotransferase 1/HS3ST1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Heparan Sulfate 3-O-Sulfotransferase 1/HS3ST1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3OST, 3-OST-1, 3OST1Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase 1, EC 2.8.2, EC 2.8.2.23, h3-OST-1, heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 1, Heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase 1, heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 1, heparin-glucosamine 3-O-sulfotransferase
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human HS3ST1, Arg21-His307, Accession # O14792
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9957
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.