missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hemoglobin epsilon Antibody (6G7) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30520417 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30520417 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30520417 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342981MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hemoglobin epsilon Monoclonal antibody specifically detects Hemoglobin epsilon in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hemoglobin epsilon
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6G7
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen epsilon globin, Epsilon-globin, HBEepsilon-globin, Hemoglobin epsilon chain, hemoglobin subunit epsilon, hemoglobin, epsilon 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno hemoglobin, epsilon 1 - (Uniprot# P02100)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3046
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.