Learn More
CleanSpace™ Technology Accesorio de correa con gancho para casco
Código de producto. 15960072 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
PAF-1014, PAF-1106
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15960072 PAF-1014, PAF-1106 cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15960072 Proveedor CleanSpace™ Technology N.º de proveedor PAF0075
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
La correa con gancho accesoria para casco está diseñada para usarse cuando se lleve el respirador con un casco de seguridad.
  • Se utiliza con el revolucionario respirador CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni cinturones
  • Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
  • Permite sudoración y transpiración
  • Fácil de lavar, secado rápido
  • Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
  • Fácil y rápido de cambiar
Especificaciones
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Correa con gancho para casco
Para utilizar con (aplicación) Soldadura, fabricación con madera, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, minería, agricultura, plantas de procesamiento, molienda
Para utilizar con (equipo) PAF-1014, PAF-1106
Modelo PAF-0075
Requisitos de almacenamiento Conservar entre -10 °C y +55 °C.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 950 x 350 x 600 mm
Peso (métrico) 25 g