Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | HEL-206 |
| Sinónimo | chromosome 12 open reading frame 40, FLJ40126, hypothetical protein LOC283461 |
| Símbolo de gen | C12ORF40 |