missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HECTD1 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498804 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498804 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498804 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP149925V
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HECTD1 Polyclonal specifically detects HECTD1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HECTD1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E3 ligase for inhibin receptor, E3 ubiquitin-protein ligase HECTD1, EC 6.3.2.-, EULIR, HECT domain containing 1, HECT domain-containing protein 1, KIAA1131FLJ38315
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 1 and 50 of human HECT Domain Containing 1 using the numbering given in entry AAP13073.1 (GeneID 25831).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25831
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.