Descripción
- Afronte las tareas de limpieza general con facilidad con este resistente papel de limpieza multiusos.
- Los derrames de líquidos se manejan rápidamente, gracias a un diseño resistente que permanece duradero incluso cuando está mojado.
- Una alta capacidad de absorción significa que puede eliminar con éxito aceite, grasa, lubricantes y suciedad.
- Reduce los niveles de desperdicio y consumo ya que nuestro rollo de papel industrial es apto para uso repetido.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de alta resistencia |
| Longitud (imperial) | 128.28 yd. |
| Longitud (métrico) | 117.3 m |
| Anchura (imperial) | 10,04 in |
| Anchura (métrico) | 25.5 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001, etiqueta ecológica de la UE |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 700/Cs. |
| Tela | 1-ply |
| Mostrar más |