Learn More
3M™ Tubo de respiración con giro de liberación rápida de alto rendimiento
Código de producto. 15719767 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
15719767 cada uno
1 options
Código de producto. 15719767 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000044527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    99.34€ / paquete de 1
    Ahorro 21.66€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Tubo de respiración con giro de liberación rápida de alto rendimiento 3M™ para el respirador de aire eléctrico 3M™ Adflo™ y el regulador con suministro de aire 3M™ Versaflo™ V-500E.
  • Los nuevos cascos para soldadura y los protectores faciales 3M incluyen el de tubo de respiración de giro de liberación rápida (QRS) que permite la apertura y cierre con una sola mano
  • La clase de protección del casco para soldadura Speedglas 9100FX Air se reduce a TH2 cuando se utiliza el adaptador
  • Puede prolongar la vida útil del tubo de respiración usando una funda de tubo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Caucho de alta resistencia