Learn More
3M™ Tubo de respiración EPDM de alta resistencia, SS-BT-55
Descripción
- Tubo de respiración de longitud fija fabricado con caucho EPDM
- Aprobado para su uso con respirador de aire eléctrico 3M™ PF-600E
- Adecuado para su uso con respirador reutilizable de máscara completa específico 3M™ Promask™, respirador reutilizable con máscara completa FM3 y 3M™ Vision™ con respirador de aire eléctrico 3M™ PF-600E
- Cubiertas protectoras para tubos de respiración disponibles para alargar la vida útil de los tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Caucho EPDM |
| Tipo de producto | Tubo de respiración |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de respirador purificador de aire eléctrico 3M™ |
| Modelo | SS-BT-55 |