Descripción
- Ayude a reducir las emisiones de CO2 gracias a los materiales de origen vegetal de estos paños de limpieza de base biológica al 99 %.
- Mejore la sostenibilidad en su lugar de trabajo: estos paños tienen un 99 % de base biológica.
- No hay concesiones en cuanto al rendimiento, ya que nuestros paños de limpieza son adecuados tanto para tareas livianas como pesadas.
- Reduce costes y desperdicios: estos paños muy duraderos se pueden usar durante más tiempo, lo que limita el consumo general.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de alta resistencia |
| Longitud (imperial) | 5,98 in |
| Longitud (métrico) | 15.2 cm |
| Anchura (imperial) | 4,88 in |
| Anchura (métrico) | 12.4 cm |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 400/Cs. |
| Tela | 1-ply |