Descripción
- Ahorre tiempo y desperdicios y asegúrese de que el personal tenga a mano todos los paños de limpieza que necesite gracias a la Handy Box portátil.
- Optimice el consumo de nuestros paños de limpieza desechables con la función de dispensación de uno a la vez.
- La gran apertura de Handy Box significa que los paños son de fácil acceso, incluso con guantes.
- Mejore la sostenibilidad de su marca: nuestros embalajes están fabricados con fibras 100% recicladas.
- Longitud plegada entre 10,5 cm a 10,8 cm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de alta resistencia |
| Anchura (imperial) | 13,98 in |
| Anchura (métrico) | 35.5 cm |
| Color | Azul |
| Cantidad de embalaje | 120/paq |
| Tela | 1-ply |