Descripción
HEATR3 Polyclonal specifically detects HEATR3 in Human∣Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HEATR3 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | FLJ20718, HEAT repeat containing 3, HEAT repeat-containing protein 3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recognizes region between residues Between between 25 and 75.. |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |